Imprimer
1,2-Dichloroéthane ≥99% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
22918.K2 22918.K7 22918.M1
22918.K2EA 98.4 EUR
22918.K2 22918.K7 22918.M1
1,2-Dichloroéthane ≥99% pour HPLC
1,2-Dichloroéthane
Purity: 99% min
CAS No.: 107-06-2
Molecular Formula: ClCH2CH2Cl
Formula Weight: 98.96
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.256
Refractive Index: 1.4448
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 605264
Merck Reference: 14,3797
UN No.: 1184
MDL No.: MFCD00000963
Formule: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.256
Point d'éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
ONU: 1184
ADR: 3 II
Merck Index: 14,3797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM