1,2-Dichlorobutane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B21307.03
B21307.06
B21307.03EA
38.7
EUR
B21307.03
B21307.06
1,2-Dichlorobutane ≥97%
1,2-Dichlorobutane
Formule:
ClH₂CCHClCH₂CH₃ Point d'ébullition: 124 °C Densité: 1,112 Point d'éclair: 30 °C (86 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013676 Numéro CAS: 616-21-7 EINECS: 210-469-5 ONU: 1993 ADR: 3,III |