Imprimer
1,2,3,4-Acide butanetétracarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A16612.22 A16612.36
A16612.22EA 69.8 EUR
A16612.22 A16612.36
1,2,3,4-Acide butanetétracarboxylique ≥98%
1,2,3,4-Acide butanetétracarboxylique
Purity: 98+%
CAS No.: 1703-58-8
Molecular Formula: C8H10O8
Formula Weight: 234.16
Melting Point: ca 190-195° dec.
Beilstein Reference: 1729167
Formule: C₈H₁₀O₈
MW: 234.16 g/mol
Point d'ébullition: 460
Point de fusion: ∼190…195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002722
Numéro CAS: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0