Imprimer
1,2,3,4-Acide butanetétracarboxylique 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
366761000 366765000
ACRO366761000EA 66.5 EUR
ACRO366761000 ACRO366765000
1,2,3,4-Acide butanetétracarboxylique 99+%
1,2,3,4-Acide butanetétracarboxylique
Formule: C₈H₁₀O₈
MW: 234.16 g/mol
Point d'ébullition: 460
Point de fusion: 195…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002722
Numéro CAS: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 192 °C
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %