Imprimer
Acide citrique, anhydrous 99%, pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
110450010 110450050 110450250
ACRO110450010EA 64.5 EUR
ACRO110450010 ACRO110450050 ACRO110450250
Acide citrique, anhydrous 99%, pure
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192.13 g/mol
Point d'ébullition: 310
Point de fusion: 153 °C
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ATTEINDRE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -43.2° to -45.2° (21°C, 589 nm) (c=3, 1,2-dichloroethane)