Imprimer
Triacétate de bismuth ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
17574.18 17574.30
17574.18EA 153 EUR
17574.18 17574.30
Triacétate de bismuth ≥99%
Triacétate de bismuth
Purity: 99%
CAS No.: 22306-37-2
Molecular Formula: C6H9BiO6
Formula Weight: 386.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00015629
Formule: (H₃CCOO)₃Bi
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015629
Numéro CAS: 22306-37-2
EINECS: 244-904-5