Imprimer
Acétate de baryum ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
11126.06 11126.14 11126.22
11126.06EA 93.9 EUR
11126.06 11126.14 11126.22
Acétate de baryum ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Acétate de baryum
Purity: 99.999%
CAS No.: 543-80-6
Molecular Formula: C4H6BaO4
Formula Weight: 255.43
Physical Form: Crystalline
Density: 2.47
Appearance: White
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3693411
Merck Reference: 14,965
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00012447
Formule: (H₃CCOO)₂Ba
MW: 255.42 g/mol
Point de fusion: ∼450 °C
Densité: 2.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012447
Numéro CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
ONU: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,965