Imprimer
Propionate de sodium 99.0-100.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
149010010 149010250 149010050
ACRO149010010EA 58.5 EUR
ACRO149010010 ACRO149010250 ACRO149010050
Propionate de sodium 99.0-100.5%
Propionate de sodium
Formule: C₃H₅NaO₂
MW: 96.06 g/mol
Point de fusion: 285…286 °C
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002759
Numéro CAS: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 100.5 % (On dried substance)
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm