Imprimer
Potassium acétate
Fournisseur: Serva
39567.01 39567.02
SERA39567.01EA 0 EUR
SERA39567.01 SERA39567.02
Potassium acétate
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
Point de fusion: 304 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM