Imprimer
Potassium acétate 99.0-101.0% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
85507.290EA 97.8 EUR
85507.290 85507.462
Potassium acétate 99.0-101.0% Ph. Eur.
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
Point de fusion: 304 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 101.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (5 %) 7.5 - 9.0
Reducing substances Passes test
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 4 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 3.0 %
Residual solvents Passes test