Potassium acétate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
|
Synonyms:
Acétate de potassium
A16321.36EA
37
EUR
A16321.36
A16321.0C
A16321.0E
Potassium acétate ≥99%
Potassium acétate
Purity: 99%
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: CH3CO2K
Formula Weight: 98.15
Melting Point: 292°
Beilstein Reference: 3595449
Merck Reference: 14,7605
MDL No.: MFCD00012458
Formule:
CH₃COOK MW: 98,14 g/mol Point de fusion: 292 °C Densité: 1,57 Point d'éclair: >250 °C |
Numéro MDL:
MFCD00012458 Numéro CAS: 127-08-2 Merck Index: 14,7605 |