Acide undécanoïque 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
173970250
173971000
173970050
ACRO173970250EA
36.7
EUR
ACRO173970250
ACRO173971000
ACRO173970050
Acide undécanoïque 99%
Acide undécanoïque
Formule:
C₁₁H₂₂O₂ Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa) Point de fusion: 28,5 °C Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002730 Numéro CAS: 112-37-8 EINECS: 203-964-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |