Imprimer
Acide myristique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12067.0E A12067.30 A12067.36
A12067.0EEA 107 EUR
A12067.0E A12067.30 A12067.36
Acide myristique ≥98%
Acide myristique
Purity: 98%
CAS No.: 544-63-8
Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2H
Formula Weight: 228.38
Flash Point: 175°(347°F)
Melting Point: 53-56°
Boiling Point: 326°
Beilstein Reference: 508624
Merck Reference: 14,6333
MDL No.: MFCD00002744
Formule: C₁₄H₂₈O₂
Point d'ébullition: 326 °C
Point de fusion: 53…56 °C
Densité: 0,862
Point d'éclair: 175 °C (347 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002744
Numéro CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 14,6333