Imprimer
Acide myristique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
156960010 156961000 156962500
ACRO156960010EA 53.5 EUR
ACRO156960010 ACRO156961000 ACRO156962500
Acide myristique 99%
Acide myristique
Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 50…57 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002744
Numéro CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or flakes or chunks or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %