Acide propionique
Fournisseur: Roth Carl
|
Danger
|
6026.1
6026.2
6026.3
ROTH6026.1EA
0
EUR
ROTH6026.1
ROTH6026.2
ROTH6026.3
Acide propionique
Acide propionique
Formule:
C₃H₆O₂ Point d'ébullition: 141 °C (1013 hPa) Point de fusion: –21 °C Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002756 Numéro CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 ONU: 3463 ADR: 8,II ATTEINDRE: 01-2119486971-24 Merck Index: 13,07917 |