Imprimer
Acide propionique 99+%, extra_pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Propanoic acid
220130010 220130025
ACRO220130010EA 85.3 EUR
ACRO220130010 ACRO220130025
Acide propionique 99+%, extra_pure
Acide propionique
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Point d'ébullition: 141
Point de fusion: –22 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002756
Numéro CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
ONU: 3463
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA