Imprimer
Acide propionique 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Propanoic acid
149300010 149300025 149300100
ACRO149300010EA 39.8 EUR
ACRO149300010 ACRO149300025 ACRO149300100
Acide propionique 99%, pur
Acide propionique
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Point d'ébullition: 141 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002756
Numéro CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
ONU: 3463
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA