Imprimer
Acide valérique zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Pentanoic acid
MQ200
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
8.00821.0100EA 33.8 EUR
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
Acide valérique zS, Sigma-Aldrich®
Acide valérique
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 186
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004413
Numéro CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
ONU: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 12,10042
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.4076 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 7.3 %(V)
Density 0.938 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C