Imprimer
Acide pentadécanoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14664.09 A14664.18 A14664.30
A14664.09EA 58 EUR
A14664.09 A14664.18 A14664.30
Acide pentadécanoïque ≥99%
Acide pentadécanoïque
Purity: 99%
CAS No.: 1002-84-2
Molecular Formula: C15H30O2
Formula Weight: 242.40
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 51-54°
Boiling Point: 257°/100mm
Beilstein Reference: 1773831
MDL No.: MFCD00002745
Formule: C₁₅H₃₀O₂
Point d'ébullition: 257 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 51…54 °C
Densité: 0,8496 g/cm³ (70 °C)
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002745
Numéro CAS: 1002-84-2
EINECS: 213-693-1