Imprimer
Acide stéarique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
174490010 174490025 174490100
ACRO174490010EA 46.3 EUR
ACRO174490010 ACRO174490025 ACRO174490100
Acide stéarique 97%
Acide stéarique
Formule: C₁₈H₃₆O₂
Point d'ébullition: 361 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 67…69 °C
Densité: 0,84 g/cm³
Point d'éclair: 196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002752
Numéro CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥96.0 %