Imprimer
Acide formique ≥96% ≥96% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
36617.36 36617.A3 36617.57
36617.36EA 90.4 EUR
36617.36 36617.A3 36617.57
Acide formique ≥96% ≥96% ACS
Acide formique
Purity: 96+%
CAS No.: 64-18-6
Molecular Formula: CH2O2
Formula Weight: 46.03
Flash Point: 50°(156°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.220
Refractive Index: 1.3710
Appearance: Colourless
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1209246
Merck Reference: 14,4241
UN No.: 1779
MDL No.: MFCD00003297
Formule: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C
Point de fusion: 7…9 °C
Densité: 1.220
Point d'éclair: 50 °C (156 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM