Imprimer
Acide formique ∼98% (par analyse titrimétrique) pour spectrométrie de masse, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
94318-250ML 94318-50ML 94318-1L
94318-250MLEA 95.2 EUR
94318-250ML 94318-50ML HONC94318-1L
Acide formique ∼98% (par analyse titrimétrique) pour spectrométrie de masse, Fluka™
Acide formique
Formule: HCO₂H
Point d'ébullition: 100.4 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.5 %
Suitability for the LC-MS complying
Water (Karl Fischer) Max. 2.5 %
Non-volatile matter Max. 20 ppm
APHA Max. 15
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 10 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Appearance of the solution complying