Imprimer
Acide formique ≥97.5% additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
56302-10X1ML 56302-1L-GL 56302-50ML-GL
56302-10X1MLEA 115 EUR
56302-10X1ML 56302-1L-GL 56302-50ML-GL
Acide formique ≥97.5% additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Acide formique
Formule: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Point d'ébullition: 100.4 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.370 - 1.372
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 10 ppm
Suitability for the LC-MS complying
Appearance of the solution complying
APHA Max. 15
Vapor Density 1.6 (vs air)