Acide hexanoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 142-62-1
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 104°(219°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.929
Refractive Index: 1.4165
Appearance: Pale yellow
Melting Point: -4°
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 773837
Merck Reference: 14,1759
UN No.: 2829
MDL No.: MFCD00004421
Formule:
C₆H₁₂O₂ Point d'ébullition: 202…203 °C Point de fusion: –4 °C Densité: 0,929 Point d'éclair: 104 °C (219 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004421 Numéro CAS: 142-62-1 EINECS: 205-550-7 ONU: 2829 ADR: 8,III Merck Index: 14,1759 |