Imprimer
Acide behénique 85%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
334810010 334812500
ACRO334810010EA 170 EUR
ACRO334810010 ACRO334812500
Acide behénique 85%, grade Technique
Acide behénique
Formule: C₂₂H₄₄O₂
Point d'ébullition: 306 °C (60 mmHg)
Point de fusion: 80…82 °C
Densité: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002807
Numéro CAS: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %