Imprimer
Acide décanoïque
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Decylic acid, Decanoic acid
8797.1 8797.2
ROTH8797.1EA 0 EUR
ROTH8797.1 ROTH8797.2
Acide décanoïque
Acide décanoïque
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Point d'ébullition: 268
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 0.893 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 147
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004441
Numéro CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764