Imprimer
Acide décanoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Decylic acid, Decanoic acid
A14788.0B A14788.0I A14788.30
A14788.0BEA 104 EUR
A14788.0B A14788.0I A14788.30
Acide décanoïque ≥99%
Acide décanoïque
Purity: 99% CAS No.: 334-48-5 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2H Formula Weight: 172.27 Flash Point: 147°(296°F) Physical Form: Cryst solid Density: 0.893 Appearance: White pH: 4 Melting Point: 29-33° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 1754556 Merck Reference: 14,1758 MDL No.: MFCD00004441
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Point d'ébullition: 268…270 °C
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 0.893
Point d'éclair: 147 °C (296 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004441
Numéro CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764