Imprimer
Acide décanoïque 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Decylic acid, Decanoic acid
167271000 167275000 167270010 167270025
ACRO167271000EA 45 EUR
ACRO167271000 ACRO167275000 ACRO167270010 ACRO167270025
Acide décanoïque 99%
Acide décanoïque
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Point d'ébullition: 268…270 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004441
Numéro CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %