Imprimer
Acide butyrique
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Butanoic acid
3277.1 3277.2
ROTH3277.1EA 0 EUR
ROTH3277.1 ROTH3277.2
Acide butyrique
Acide butyrique
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 163.5
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002814
Numéro CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
ONU: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593