Acétate de propyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Acetic acid propyl ester
A0044-25ML
A0044-500ML
TCIAA0044-25MLEA
18.7
EUR
TCIAA0044-25ML
TCIAA0044-500ML
Acétate de propyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de propyle
Formule:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Point d'ébullition: 101°C Point de fusion: -95 Point d'éclair: 13°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009372 Numéro CAS: 109-60-4 EINECS: 203-686-1 ONU: 1276 ADR: 3 II Merck Index: 14,07841 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |