Acétate de méthyle
Fournisseur: Roth Carl
|
Danger
|
Synonyms:
Acetic acid methyl ester
3730.1
3730.2
ROTH3730.1EA
0
EUR
ROTH3730.1
ROTH3730.2
Acétate de méthyle
Acétate de méthyle
Formule:
C₃H₆O₂ MW: 74.08 g/mol Point d'ébullition: 56.9 Point de fusion: –98 °C Densité: 0.938 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –13 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008711 Numéro CAS: 79-20-9 EINECS: 201-185-2 ONU: 1231 ADR: 3 II Merck Index: 13,06038 |