Imprimer
Acétate de méthyle 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid methyl ester
L14475.AP L14475.AU L14475.0F
L14475.APEA 30.1 EUR
L14475.AP L14475.AU L14475.0F
Acétate de méthyle 99
Acétate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 79-20-9 Molecular Formula: CH3COOCH3 Formula Weight: 74.08 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.3620 Odour: Pleasant Melting Point: -98° Boiling Point: 56-58° Beilstein Reference: 1736662 Merck Reference: 14,6008 UN No.: 1231 MDL No.: MFCD00008711
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Point d'ébullition: 56…58 °C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.934
Point d'éclair: –10 °C (14 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008711
Numéro CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
ONU: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038