Acétate de méthyle 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Acetic acid methyl ester
181380010
181380025
181380100
181380010.EA
51
EUR
181380010.
181380025.
ACRO181380100
Acétate de méthyle 99%, très pur
Acétate de méthyle
Formule:
C₃H₆O₂ MW: 74.08 g/mol Point d'ébullition: 56.9 Point de fusion: –98 °C Densité: 0.93 g/cm³ Point d'éclair: –10 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008711 Numéro CAS: 79-20-9 EINECS: 201-185-2 ONU: 1231 ADR: 3 II Merck Index: 13,06038 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Methanol | ≤0.7 % (GC) |