Ethyle acétate, Wasser_0,005 99,8
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Acetic acid ethyl ester
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83681.230EA
86.5
EUR
83681.230
83681.290
83681.269
Ethyle acétate, Wasser_0,005 99,8
Ethyle acétate
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formule:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88.11 g/mol Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa) Point de fusion: –83 °C Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009171 Numéro CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 ONU: 1173 ADR: 3 II ATTEINDRE: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Residue on evaporation | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.0050 % |