Imprimer
Ethyle acétate ≥99.5%, qualité spectrophotométrique for spectrophotometry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
39177.K2 39177.M1
39177.K2EA 89 EUR
39177.K2 39177.M1
Ethyle acétate ≥99.5%, qualité spectrophotométrique for spectrophotometry
Ethyle acétate
Purity: 99.5+% CAS No.: 141-78-6 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -3°(26°F) Physical Form: Liquid Density: 0.902 Refractive Index: 1.3720 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -84° Boiling Point: 77° Beilstein Reference: 506104 Merck Reference: 14,3757 UN No.: 1173 MDL No.: MFCD00009171
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 77 °C
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.902
Point d'éclair: –3 °C (26 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 14,3757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Residual water 0.10%
Impurity content: Chlorinated pesticides 5 ppt
Residue on Evaporation 3 ppm