Ethyle acétate, extra sec sur tamis moléculaire 99.9%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Acetic acid ethyl ester
364350025
364351000
364350010
364350025.EA
142
EUR
364350025.
364351000.
364350010.
Ethyle acétate, extra sec sur tamis moléculaire 99.9%, AcroSeal®
Ethyle acétate
Formule:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88.11 g/mol Point d'ébullition: 77.1 Point de fusion: –83.5 °C Densité: 0.902 g/cm³ Point d'éclair: –4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009171 Numéro CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 ONU: 1173 ADR: 3 II ATTEINDRE: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.9 % |