Imprimer
Ethyle acétate, extra sec 99.9%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
326901000 326900025 326900010
326901000.EA 62.5 EUR
326901000. 326900025. 326900010.
Ethyle acétate, extra sec 99.9%, AcroSeal®
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 75…78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –83.5 °C
Densité: 0.902 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %