Imprimer
Ethyle acétate 99.5+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
167810010 167810025 167815000
ACRO167810010EA 55.1 EUR
ACRO167810010 ACRO167810025 ACRO167815000
Ethyle acétate 99.5+% pour la spectroscopie
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 77.1
Point de fusion: –83.5 °C
Densité: 0.902 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.50 %
UV at 325 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %