Imprimer
n-Butyle acétate
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
P036.1 P036.2
ROTHP036.1EA 77.5 EUR
ROTHP036.1 ROTHP036.2
n-Butyle acétate
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 126
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
ONU: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM