Imprimer
n-Butyle acétate
Fournisseur: Roth Carl
Danger
4600.1 4600.2 4600.3 4600.4
ROTH4600.1EA 0 EUR
ROTH4600.1 ROTH4600.2 ROTH4600.3 ROTH4600.4
n-Butyle acétate
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
ONU: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM