Imprimer
n-Butyle acétate 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
107750010 107750025 107750250
ACRO107750010EA 54.8 EUR
ACRO107750010 ACRO107750025 ACRO107750250
n-Butyle acétate 99+%, très pur
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 127 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
ONU: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3930 to 1.3950 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA