Imprimer
Acétate d'isopentyle
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
7341.1 7341.2
ROTH7341.1EA 0 EUR
ROTH7341.1 ROTH7341.2
Acétate d'isopentyle
Acétate d'isopentyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: 142
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008946
Numéro CAS: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
ONU: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 12,05125