Acétate d'isopentyle 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
150660010
150662500
150660025
ACRO150660010EA
68.7
EUR
ACRO150660010
ACRO150662500
ACRO150660025
Acétate d'isopentyle 99+%, pur
Acétate d'isopentyle
Formule:
C₇H₁₄O₂ Point d'ébullition: 142 °C (756 mmHg) Point de fusion: –78 °C Densité: 0,874 g/cm³ Point d'éclair: 25 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008946 Numéro CAS: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 ONU: 1104 ADR: 3,III Merck Index: 12,05125 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4030 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Acid value | ≤2 mg KOH/g |