Imprimer
Diacétyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,3-Butanedione
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03528.0100 8.03528.0250 8.03528.0002
8.03528.0100EA 47.9 EUR
8.03528.0100 8.03528.0250 8.03528.0002
Diacétyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diacétyle
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Point d'ébullition: 190
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.9904 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 9
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008756
Numéro CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
ONU: 2346
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02985
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 200 g/l (25 °C)
Melting Point -2 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 89 - 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 52 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Explosion Limit 2.4 - 13.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C
Synonyms 2,3-Butanedione, 2,3-Butadione, Dimethyldiketon, Dimethylglyoxal
Hill Formula C4H6O2
Chemical Formula CH3COCOCH3