Imprimer
Acétylacétone, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
05581-1ML-F 05581-5ML-F
05581-1ML-FEA 26 EUR
05581-1ML-F 05581-5ML-F
Acétylacétone, Supelco®
Acétylacétone
Formule: CH₃COCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 140,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008787
Numéro CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
ONU: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19f64503f6ec35059189727d6f68d7d94826c35&vid=988d7a5387ef3c322a4d7be99e1d67829f97153a&prid=web&clid=SAPDAM