2,3-Pentanedione ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Pentane-2,3-dione
A13116.14
A13116.22
A13116.14EA
38.5
EUR
A13116.14
A13116.22
2,3-Pentanedione ≥97%
2,3-Pentanedione
Purity: 97%
CAS No.: 600-14-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4050
Odour: Odourless
Melting Point: -52°
Boiling Point: 110-112°
Beilstein Reference: 1699638
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009313
Formule:
C₅H₈O₂ Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa) Point de fusion: –52 °C Densité: 0.96 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 18 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009313 Numéro CAS: 600-14-6 EINECS: 209-984-8 ONU: 1224 ADR: 3,II |