Imprimer
Méthoxyacétone 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
175730100 175730500
ACRO175730100EA 129 EUR
ACRO175730100 ACRO175730500
Méthoxyacétone 96%
Méthoxyacétone
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008768
Numéro CAS: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation -63.5° to -67.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)