Imprimer
Acétone, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
90872-10ML-F 90872-5ML-F
90872-10ML-FEA 302 EUR
90872-10ML-F 90872-5ML-F
Acétone, Supelco®
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ffd63f2c762ab27d09700d680bfa3a594ad0786&vid=8e311364262fce69c25e7ed63a9c0b8106150cd7&prid=web&clid=SAPDAM