Imprimer
Acétone 99,5, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
20065.327EA 59.1 EUR
20065.327 20065.293 20065.362 20065.464 20065.555 20065.470 20065.930 20065.950
Acétone 99,5, GPR RECTAPUR®
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Related substances Passes test
Boiling point 56 - 56.7 °C
Density (20/4) 0.79 - 0.793
Evaporation residue Max. 20 ppm
Assay Min. 99.5 %
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Appearance of solution Passes test
Insolubility in water Passes test
IR Spectrum Passes test
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 2 ppm
Water Max. 0.3 %