Acétone, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07021.2511
1.07021.4000
1.07021.2511EA
37.44
EUR
1.07021.2511
1.07021.4000
Acétone, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Acétone
Formule:
CH₃COCH₃ Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa) Point de fusion: –95.4 °C Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: <–20 °C (closed cup) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008765 Numéro CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 ONU: 1090 ADR: 3,II ATTEINDRE: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -95.4 °C |
Molar Mass | 58.08 g/mol |
Boiling Point | 56.2 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 233 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.35868 (20 °C) |
Explosion Limit | 2.6 - 12.8 %(V) |
Density | 0.79 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 6 (395 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 465 °C DIN 51794 |
Water Absorption | 1000 g/kg |